missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid |
| CAS | 69999-16-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 5-Benzofuranacetic acid, 2,3-dihydro-, 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic acid, (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid, 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1 |
| IUPAC navn | 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?