Få mere at vide
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971166
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971166 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
CAS 120013-39-0
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H23 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Donepezil Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Donepezil Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-one; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 325.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 325,1445 g/mol