Få mere at vide
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(1-oxido-4-pyridinyl)methylen]-1H-inden-1-one, TRC
Artikelnummer. 30010028
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010028 250 mg
30004811 10 mg
30007153 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD450165250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 896134-06-8
Molekylær formel C17 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 297.3
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(1-oxido-4-pyridinyl)methylene]-1H-inden-1-one;
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-2-[(1-oxidopyridin-1-ium-4-yl)methylen]indan-1-one
SMIL COc1cc2CC(=Cc3cc[n+]([O-])cc3)C(=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5,6-Dimethoxy-1-oxoindan-2-ylidene)methylpyridine 1-Oxide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18(20)6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)22-2/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
Formel vægt 297.1001