Få mere at vide
2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide, TRC
Artikelnummer. 18021030
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18021030 1 mg
18090050 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4495601MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111295-09-1
Molekylær formel C20 H25 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 355.43
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
IUPAC navn (6aR,9R)-N,N-diethyl-5a-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
SMIL CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Formel vægt 355.1896