missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyrone |
| CAS | 28564-83-2 |
| Molekylær formel | C6H8O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2,3-dihydromaltol, 5-Hydroxy-5,6-dihydromaltol, 6-Methyl-3,5-dihydroxy-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one, DDMP, Pyranone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(8)6(9)4(7)2-10-3/h4,7-8H,2H2,1H3 |
| SMIL | CC1=C(O)C(=O)C(O)CO1 |
| IUPAC navn | 3,5-dihydroxy-6-methyl-2,3-dihydropyran-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vægt | 144.0423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?