Få mere at vide
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-dioxid, Mikromol™
Beskrivelse
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-dioxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 10-1-5510 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H9 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,1-dioxo-3H-1λ^{6},2-benzothiazin-4-one |
| Vis mere |