Få mere at vide
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17972416
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972416 25 mg
17971836 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.260025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
CAS 10-1-5510
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
SMIL CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC navn 2-methyl-1,1-dioxo-3H-1λ^{6},2-benzothiazin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 211.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 211,0303 g/mol