Få mere at vide
2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 184.0767 |