Få mere at vide
2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-11(2)6-8-5-7(10(12)13)3-4-9(8)14-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 192.0786 |