missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol, TRC

Artikelnummer. 30372683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30372683 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4748032.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-3H-benzofuran-7-ol
CAS 1563-38-8
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 2.5 g
Synonym 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-7-benzofuranol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ol, 2,2-Dimethyl-7-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl benzofuran, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran, Carbofuran 7-phenol, Carbofuran phenol, NIA 10272
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
SMIL CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1
IUPAC navn 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.