Få mere at vide
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-3H-benzofuran-7-ol |
| CAS | 1563-38-8 |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-7-benzofuranol, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ol, 2,2-Dimethyl-7-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl benzofuran, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran, Carbofuran 7-phenol, Carbofuran phenol, NIA 10272 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |