Få mere at vide
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157042
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157042 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10396564 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157042 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01098CB
Kemiske identifikatorer
CAS 27640-31-9
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
InChI nøgle GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
PubChem CID 2794664
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-indol-2-ylmethanol
SMIL C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%