Få mere at vide
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005931
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005931 100 mg 100mg
30989323 250 mg 250mg
31002340 5 g 5g
31000355 25 g 25g
30989326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31005931 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134530100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
CAS 52205-85-3
Molekylær formel C9H9ClO2S
MDL nummer MFCD05237217
Mængde 100 mg
SMIL O=S(C1=CC2=C(CCC2)C=C1)(Cl)=O
Molekylvægt (g/mol) 216.68
Procent renhed 98%