Få mere at vide
2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid |
| CAS | 25177-85-9 |
| Molekylær formel | C10H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00085095 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.19 |
| Procent renhed | 95% |