Få mere at vide
2',3'-dihydro-1'H-spiro[cyclopropane-1,4'-isoquinoline]-1',3'-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-dihydro-1'H-spiro[cyclopropane-1,4'-isoquinoline]-1',3'-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11(5-6-11)10(14)12-9/h1-4H,5-6H2,(H,12,13,14) |
| Formel vægt | 187.0633 |