Få mere at vide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-ylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346464
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10346464
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00913CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 361393-65-9
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD11109312
InChI nøgle LNQLTDVDXCZARO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-ylmethylamine, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethylamine
PubChem CID 23512832
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethanamine
SMIL C1COC2=C1C=CC=C2CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-ylmethylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%