Få mere at vide
2,3-dihydro-1-benzofuran-7-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766305 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10451854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10505835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00903CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 953408-82-7
Molekylær formel C8H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 218.65
MDL nummer MFCD11109309
InChI nøgle UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
PubChem CID 18616199
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.66
Procent renhed 97%