Få mere at vide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronsyre, 95%, Kan indeholde varierende mængder af anhydrid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754692
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10754692 5 g 5g
10190772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754692 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00812DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 227305-69-3
Molekylær formel C8H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 163.97
MDL nummer MFCD02681979
InChI nøgle ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
SMIL OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
IUPAC navn (2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)borsyre
Formel vægt 163.97
Procent renhed 95%