Få mere at vide
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanat, 97 %, Maybridge™
Artikelnummer. 10595825
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10595825 5 g 5g
10212352 250 mg 250mg
10160582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10595825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00806DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 215162-92-8
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD02677718
InChI nøgle WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
PubChem CID 2776156
IUPAC navn 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 95%