Få mere at vide
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320557
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320557 10 g 10g
10407232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320557 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00803EA
Kemiske identifikatorer
CAS 115010-11-2
Molekylær formel C8H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 218.65
MDL nummer MFCD02677703
InChI nøgle RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 218.66
Procent renhed 97%