Få mere at vide
2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 182.61 |
| Procent renhed | 95% |