Få mere at vide
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330557 5 g 5g
10099161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330557 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01303DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 63758-12-3
Molekylær formel C8H7ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 234.65
MDL nummer MFCD02677681
InChI nøgle JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2776169
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 234.66
Procent renhed 97%