Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762853
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10762853 1 g 1g
10171062 250 mg 250mg
10056654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01301DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4442-54-0
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00463509
InChI nøgle JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2758833
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylsyre
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed 95%