Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181302
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181302 1 g 1g
10177814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01304DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 29668-44-8
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
InChI nøgle CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%