Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10419664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10419664 5 g 5g
10541112 250 mg 250mg
10436282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10419664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00789DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 349550-81-8
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD03659722
InChI nøgle OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
PubChem CID 2779845
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid
SMIL C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 179.17
Procent renhed 97%