Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679944
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679944 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10356922 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10452624 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01404CB
Kemiske identifikatorer
CAS 29668-43-7
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00239451
InChI nøgle BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
PubChem CID 2795033
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%