Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732283
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10732283 1 g 1g
10180582 250 mg 250mg
10016374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3663-80-7
Molekylær formel C9H7O4
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00084888
InChI nøgle HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonym 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%