Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10016374
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10016374
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01501DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3663-80-7
Molekylær formel C9H7O4
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00084888
InChI nøgle HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonym 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%