Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262582
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10262582 250 mg 250mg
10150582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262582 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39270-39-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD01317581
InChI nøgle FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
PubChem CID 2776174
SMIL OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%