Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170582
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10170582
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01413DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 261633-71-0
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
InChI nøgle OKRXRKUGZVMPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine, 1,4-benzodioxin-5-methanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamine
PubChem CID 2795040
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethanamin
SMIL C1COC2=C(C=CC=C2O1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 201.65
Procent renhed 95%