missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Difluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Difluoropyridine |
| CAS | 1513-66-2 |
| Molekylær formel | C5H3F2N |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H |
| SMIL | Fc1cccnc1F |
| IUPAC navn | 2,3-difluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.08 |
| Formel vægt | 115.0234 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?