Få mere at vide
2,3-difluorpyridin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11976481 1 g 1g
11986481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446770010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 851386-31-7
Molekylær formel C6H3F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.09
InChI nøgle FFGHMEKFPCGYEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoroisonicotinic acid, 2,3-difluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-difluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-difluoro, 2,3-fifluoroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-difluoropyridine, 2,3-difluoroisonicotinicacid, pubchem18431, ksc447o0d, 5,6-difluoropyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 11240637
IUPAC navn 2,3-difluorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 159.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.