Få mere at vide
2,3-Difluorophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7023424
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11458806
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16971.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130.094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6418-38-8
Molekylær formel C6H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 130.094
MDL nummer MFCD00010262
InChI nøgle RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 80879
IUPAC navn 2,3-difluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorophenol
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 53°C to 55°C (25 mmHg)
Flammepunkt 56°C (132°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
FN nummer UN2921
Beilstein 2082265
Formel vægt 130.09
Procent renhed ≥98%