Få mere at vide
2,3-Difluorphenol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Difluorophenol |
| Smeltepunkt | 34 °C til 38 °C |
| Kogepunkt | 53 °C til 55 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 56 °C (132 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2921 |
| Beilstein | 2082265 |
| Formel vægt | 130.09 |
| Procent renhed | ≥98% |