Få mere at vide
2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoesyre, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid |
| CAS | 126120-85-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H4 F2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12 |
| Vis mere |