Få mere at vide
2,3-Difluoro-6-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469848
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469848 25 g 25g
15479848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63251.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 211693-73-1 | Molecular Formula: C6H4F2N2O2 | Molecular Weight: 174.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 211693-73-1
Molekylær formel C6H4F2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.11
MDL nummer MFCD00233313
InChI nøgle DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
PubChem CID 2737028
IUPAC navn 2,3-difluor-6-nitroanilin
SMIL NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 174.11
Procent renhed 97%