Få mere at vide
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11465740
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465740 25 g 25g
11445740 1 g 1g
11455740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25958.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 89402-42-6 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89402-42-6
Molekylær formel C6H2F5N
Molekylvægt (g/mol) 183.08
MDL nummer MFCD04972837
InChI nøgle XIFCGIKPAAZFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine,2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20dwi8, 2,3-di-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,5,6-pentafluoro-3-picoline, 2,3-bis fluoranyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 13421547
IUPAC navn 2,3-difluor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC1=C(F)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.47
Kogepunkt 104°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 25 g
Formel vægt 183.08
Procent renhed 98%