Få mere at vide
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11445740
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445740 1 g 1g
11455740 5 g 5g
11465740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25958.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89402-42-6 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89402-42-6
Molekylær formel C6H2F5N
Molekylvægt (g/mol) 183.08
MDL nummer MFCD04972837
InChI nøgle XIFCGIKPAAZFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine,2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20dwi8, 2,3-di-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,5,6-pentafluoro-3-picoline, 2,3-bis fluoranyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 13421547
IUPAC navn 2,3-difluor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC1=C(F)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.47
Kogepunkt 104°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 183.08
Procent renhed 98%