Få mere at vide
2,3-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996481 1 g 1g
11906491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446780010
Kemiske identifikatorer
CAS 1215034-77-7
Molekylær formel C6H2F5N
Molekylvægt (g/mol) 183.07
InChI nøgle ZOMVJIOHXSXCIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,2,3-pentafluoro-4-picoline
PubChem CID 13491638
IUPAC navn 2,3-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 82.0°C to 84.0°C (400.0 Torr)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 183.07
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.