Få mere at vide
2,3-difluor-4-hydroxybenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454927 1 g 1g
15464927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32231.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 126162-38-7 | Molekylær formel: C7H3F2NO | Molekylvægt: 155,10 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126162-38-7
Molekylær formel C7H3F2NO
Molekylvægt (g/mol) 155.10
MDL nummer MFCD00269596
InChI nøgle UIJJJWADIVZXNT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736978
IUPAC navn 2,3-difluor-4-hydroxybenzonitril
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 145 °C til 149 °C
Mængde 1 g
Synonym 4-cyano-2,3-difluorophenol, 2,3-difluoro-4-cyanophenol, 2,3-difluoro-4-cyano phenol, benzonitrile,2,3-difluoro-4-hydroxy, benzonitrile, 2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-difluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2222, acmc-1c5t8, ksc514s9h, attercop-chm at134987
Formel vægt 155.1
Procent renhed 95%