Få mere at vide
2,3-difluor-4-hydroxybenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302049
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302049 1 g 1g
15453367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26087.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 175968-39-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175968-39-5
Molekylær formel C7H4F2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.103
MDL nummer MFCD01321116
InChI nøgle XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxy-2,3-difluorophenol, 2,3-diifluoro-4-hydroxybenzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, rarechem al bo 1938, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem2609, acmc-1c23d, 4-hydroxy-2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 2779307
IUPAC navn 2,3-difluor-4-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 205 °C til 210 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 174.1
Procent renhed 99%