Få mere at vide
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine |
| CAS | 18138-04-0 |
| Molekylær formel | C9H14N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,3-Diethyl-6-methylpyrazine, 2-Methyl-5,6-diethylpyrazine, 5-Methyl-2,3-diethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | N=1C=C(N=C(C1CC)CC)C |
| IUPAC navn | 2,3-diethyl-5-methylpyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1157 |