Få mere at vide
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine-N4-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine-N4-oxide |
| CAS | 1076200-01-5 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O/c1-4-8-9(5-2)11(12)7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1ncc(C)[n+]([O-])c1CC |
| IUPAC navn | 2,3-diethyl-6-methyl-1-oxidopyrazin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.1106 |