Få mere at vide
2',3'-Dideoxyinosin, TRC
Artikelnummer. 30377126
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30377126 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30377126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44095050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didanosine
CAS 69655-05-6
Molekylær formel C10 H12 N4 O3
Mængde 50 mg
Synonym Didanosine, 9-(2,3-Dideoxy-β-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2',3'-dideoxyinosine
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC navn 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 236.23
Formel vægt 236.0909