Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-dideoxyinosin, 98 %
Artikelnummer. 15496599
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496599 1 g 1g
15406609 250 mg 250mg
15331201 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496599 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64833.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 69655-05-6 | C10H12N4O3 | 236,23 g/mol
2a,3a-dideoxyinosin er et potent antiretroviralt middel. Det er mest effektivt i kombinationsterapi til behandling af HIV og beslægtet lymfom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 ,′3′ -Dideoxyinosin er et potent antiretroviralt middel. Det er mest effektivt i kombinationsterapi til behandling af HIV og beslægtet lymfom.
Opløselighed Opløseligt
i DMSO eller methanol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69655-05-6
Molekylær formel C10H12N4O3
Molekylvægt (g/mol) 236.23
MDL nummer MFCD00077728
InChI nøgle BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
Synonym didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
PubChem CID 50599
ChEBI CHEBI:490877
IUPAC navn 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMIL OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Dideoxyinosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3619529
Merck Index 143098
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO eller methanol
Formel vægt 236.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver