Få mere at vide
2',3'-Dideoxycytidine, 98%
Artikelnummer. 13438668 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13438668 500 mg Glasflaske 500mg
13428668 100 mg Glass bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13438668 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449505000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7481-89-2
Molekylær formel C9H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00012188
InChI nøgle WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2', 3'-Dideoxycytidine
Smeltepunkt 216,0 °C til 220,0 °C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Merck Index 1510307
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sicherheitshinweis
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.