Få mere at vide
2',3'-Dideoxycytidine, 98%
Artikelnummer. 13428668 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13428668 100 mg Glass bottle 100mg
13438668 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13428668 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449501000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7481-89-2
Molekylær formel C9H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00012188
InChI nøgle WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 3'-Dideoxycytidine
Smeltepunkt 216.0°C to 220.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 100 mg
Merck Index 1510307
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.