Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-dideoxycytidin, 98+%
Artikelnummer. 11332906
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332906 250 mg 250mg
11322906 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332906 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L10619.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211,22 g/mol
2',3'-dideoxycytidin i celler, det phosphoryleres til den aktive triphosphatform, ddCTP, som fungerer som et substrat for HIV revers transkriptase (Ki = 51 nM). Det inkorporeres i viralt DNA, hvor det afslutter kædeforlængelsen, når den manglende hydroxylgruppe stødes på. Det bruges også som et DNA-kæde-terminerende nukleotid til DNA-sekventeringsmetoder baseret på Sanger-kædetermineringsmetoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7481-89-2
Molekylær formel C9H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00012188
InChI nøgle WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2′,3′-Dideoxycytidine
Smeltepunkt 216 °C til 220 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 654956
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (76,4 mg/ml ved 25 °C), DMSO (42 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C).
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Formel vægt 211.22
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof