Få mere at vide
2',3'-Dideoxyadenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440479
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16440479 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16440479 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW013441
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress 2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Dideoxyadenosine
Fysisk form Solid
CAS 4097-22-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5O2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C(N=CN2[C@H]3CC[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 235.24
Formel vægt 235.24
Procent renhed 99.0%