Få mere at vide
2',3'-Dideoxyadenosine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406469
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406469 25 mg 25mg
15426469 50 mg 50mg
15416469 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64573.MB
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4097-22-7 | Molecular Formula: C10H13N5O2 | Molecular Weight: 235.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4097-22-7
Molekylær formel C10H13N5O2
Molekylvægt (g/mol) 235.25
MDL nummer MFCD00010534
InChI nøgle WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Synonym 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
IUPAC navn [(2S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMIL NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Dideoxyadenosine
Smeltepunkt 181 °C til 184 °C
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Beilstein 619924
Merck Index 14,3101
Formel vægt 235.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver