missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dideoxy-2-methylene-D-glycero-D-galacto-nononic Acid Gamma-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dideoxy-2-methylene-D-glycero-D-galacto-nononic Acid gamma-L |
| CAS | 289697-66-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-4-2-6(17-10(4)16)8(14)9(15)7(13)5(12)3-11/h5-9,11-15H,1-3H2/t5-,6+,7-,8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1CC(=C)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (5S)-3-methylidene-5-[(1S,2S,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vægt | 248.0896 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?